Documenti fondamentali
ENAH93E75423
Enamine
5-chloroquinoxalin-2-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 281.60
250 MG
CHF 381.70
500 MG
CHF 576.70
1 G
CHF 726.20
2.5 G
CHF 1’237.10
5 G
CHF 2’087.30
10 G
CHF 3’789.00
SKU del venditore: EN300-7355334-100MG
CHF 281.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 281.60
250 MG
CHF 381.70
500 MG
CHF 576.70
1 G
CHF 726.20
2.5 G
CHF 1’237.10
5 G
CHF 2’087.30
10 G
CHF 3’789.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.61
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7355334-100MG
CHF 281.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-quinoxalinamine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-5-2-1-3-6-8(5)11-4-7(10)12-6/h1-4H,(H2,10,12)
InChI
BWQHDBZIQZDFCY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355334
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355334
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)