Documenti fondamentali
ENAH93E753C4
Enamine
6-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.14
Numero MDL:
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H5F3N4/c8-7(9,10)4-1-12-6-5(11)2-13-14(6)3-4/h1-3H,11H2
InChI
YDYMBPPTKQVKCI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471255
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471255
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)