Documenti fondamentali
ENAH93E753A6
Enamine
3-tert-butyl-1,2-dihydropyrazin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.2
Numero MDL:
Iupac Name
3-(tert-butyl)pyrazin-2-ol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-8(2,3)6-7(11)10-5-4-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,10,11)
InChI
YXUPXUSZVZZXRI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1239446
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1239446
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)