Documenti fondamentali
ENAH93E75379
Enamine
7-fluoronaphthalen-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.64
Numero MDL:
Iupac Name
7-fluoronaphthalen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H8FN.ClH/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8;/h1-6H,12H2;1H
InChI
CVTKLSZJPBQLSE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8147272
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8147272
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)