Documenti fondamentali
ENAH93E751D4
Enamine
ethyl[1-(oxolan-2-yl)-2-phenylethyl]amine; sulfuric acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.41
Numero MDL:
Iupac Name
N-ethyl-2-phenyl-1-(tetrahydrofuran-2-yl)ethan-1-amine sulfate
Inchi Code
1S/C14H21NO.H2O4S/c1-2-15-13(14-9-6-10-16-14)11-12-7-4-3-5-8-12;1-5(2,3)4/h3-5,7-8,13-15H,2,6,9-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI
DVHNWQNGJCCFDS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
OS(=O)(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479145
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479145
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)