ENAH93E75040
Enamine
5,5-dimethyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7050529-100MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7050529-100MG
CHF 436.30
Punto di fusione
101-103
Iupac Name
5,5-dimethyl-4,5-dihydro-3-isoxazolamine
Inchi Code
1S/C5H10N2O/c1-5(2)3-4(6)7-8-5/h3,7H,6H2,1-2H3
InChI
GTDVOVRXAGGTHR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7050529
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)