Documenti fondamentali
ENAH93E75008
Enamine
4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.14
Numero MDL:
Punto di fusione
176-177
Iupac Name
4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)9(12,13)16-6-3-1-5(2-4-6)7(14)15/h1-4,8H,(H,14,15)
InChI
SVGWTILJZWYEMD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7387852
Melting Point
176-177
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7387852
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)