Documenti fondamentali
ENAH93E74FF9
Enamine
3-(1,3-benzothiazol-6-yl)propanoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-8688275-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-8688275-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1,3-benzothiazol-6-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2S/c12-10(13)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-11-8/h1,3,5-6H,2,4H2,(H,12,13)
InChI
JAPBOTLLCLRBEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8688275
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8688275
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)