Documenti fondamentali
ENAH93E74EE1
Enamine
4-(9-oxo-9,10-dihydroacridin-10-yl)butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.31
Numero MDL:
Iupac Name
4-(9-oxo-10(9H)-acridinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C17H15NO3/c19-16(20)10-5-11-18-14-8-3-1-6-12(14)17(21)13-7-2-4-9-15(13)18/h1-4,6-9H,5,10-11H2,(H,19,20)
InChI
QXMSWLUVAGUMQV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549903
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549903
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)