Documenti fondamentali
ENAH93E74E60
Enamine
methyl 1-oxo-1,2-dihydro-2,6-naphthyridine-4-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
SKU del venditore: EN300-26673996-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26673996-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-hydroxy-2,6-naphthyridine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-5-12-9(13)6-2-3-11-4-7(6)8/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI
QAMXJTAGBVVLRG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673996
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673996
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)