Documenti fondamentali
ENAH93E74DBE
Enamine
sodium 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
Iupac Name
sodium 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6N2O2S.Na/c9-6(10)5-8-7-4(11-5)3-1-2-3;/h3H,1-2H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI
QCTBCFMAZQYPPC-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619000
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619000
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)