Documenti fondamentali
ENAH93E74DB1
Enamine
5H,7H-furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.15
Numero MDL:
Iupac Name
5,7-dihydrofuro[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7NO3/c10-8(11)5-1-6-3-12-4-7(6)9-2-5/h1-2H,3-4H2,(H,10,11)
InChI
AGKLLTIBCYMULN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7828092
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7828092
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)