Documenti fondamentali
ENAH93E74D2C
Enamine
5-chloro-2-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Scegli un formato
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
SKU del venditore: EN300-26621258-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.58
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26621258-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c1-7(9,10)6-3-2-5(8)4-11-6/h2-4H,1H3
InChI
KQGUEJHHBPAHTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621258
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621258
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)