Documenti fondamentali
ENAH93E74D1E
Enamine
1-{2,2-difluoro-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.65
Numero MDL:
Iupac Name
(2,2-difluoro-6-oxaspiro[3.4]octan-7-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F2NO.ClH/c9-8(10)3-7(4-8)1-6(2-11)12-5-7;/h6H,1-5,11H2;1H
InChI
JUBRLAQCOXZWIL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861245
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861245
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)