ENAH93E74D08
Enamine
3-ethoxypiperidin-4-one; trifluoroacetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-26624256-100MG
CHF 480.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-26624256-100MG
CHF 480.50
Iupac Name
3-ethoxypiperidin-4-one 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H13NO2.C2HF3O2/c1-2-10-7-5-8-4-3-6(7)9;3-2(4,5)1(6)7/h7-8H,2-5H2,1H3;(H,6,7)
InChI
GFFOVOQECCPYNR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624256
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)