Documenti fondamentali
ENAH93E74CB0
Enamine
3-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.71
Numero MDL:
Punto di fusione
225-227
Iupac Name
3-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H10N2O2.ClH/c17-14(18)12-13(10-6-2-1-3-7-10)16-9-5-4-8-11(16)15-12;/h1-9H,(H,17,18);1H
InChI
KXBSFZCXNLIPEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862657
Melting Point
225-227
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862657
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)