Documenti fondamentali
ENAH93E74B2C
Enamine
1-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}azetidin-3-yl)-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 561.10
100 MG
CHF 719.70
250 MG
CHF 1’008.30
500 MG
CHF 1’562.10
1 G
CHF 1’991.10
2.5 G
CHF 3’859.20
5 G
CHF 5’688.30
SKU del venditore: EN300-7549313-50MG
CHF 561.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 561.10
100 MG
CHF 719.70
250 MG
CHF 1’008.30
500 MG
CHF 1’562.10
1 G
CHF 1’991.10
2.5 G
CHF 3’859.20
5 G
CHF 5’688.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.43
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7549313-50MG
CHF 561.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)azetidin-3-yl)-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C24H20N2O5/c27-22-10-9-15(23(28)29)11-26(22)16-12-25(13-16)24(30)31-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-11,16,21H,12-14H2,(H,28,29)
InChI
ARKMLRZFIFOJQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549313
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549313
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)