ENAH93E74ACC
Enamine
sodium 5-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-26623943-100MG
CHF 480.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-26623943-100MG
CHF 480.50
Iupac Name
sodium 5-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H19N3O4S.Na/c1-13(2,3)20-12(19)16-6-4-8(5-7-16)9-14-15-10(21-9)11(17)18;/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI
CLUUFWDWKYINKM-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623943
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)