Documenti fondamentali
ENAH93E74ABB
Enamine
methyl 2-azabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.66
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-azabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c1-11-7(10)8-3-2-6(4-8)5-9-8;/h6,9H,2-5H2,1H3;1H
InChI
YPTPIJAWPOUQMB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7894437
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7894437
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)