Documenti fondamentali
ENAH93E749B3
Enamine
2-(2-bromo-5-iodophenyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.94
Numero MDL:
Iupac Name
(2-bromo-5-iodophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrIO2/c9-7-2-1-6(10)3-5(7)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI
WHMODYPOLXKNLQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7564355
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7564355
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)