Documenti fondamentali
ENAH93E74923
Enamine
5-bromo-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.02
Numero MDL:
Punto di fusione
102-104
Iupac Name
5-bromo-3-(perfluoroethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H4BrF5N2/c8-3-1-4(5(14)15-2-3)6(9,10)7(11,12)13/h1-2H,(H2,14,15)
InChI
SCSJMDVMRHZZMX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673879
Melting Point
102-104
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673879
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)