Documenti fondamentali
ENAH93E748BB
Enamine
1-(2-iodo-4-methoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.07
Numero MDL:
Punto di fusione
45-47
Iupac Name
1-(2-iodo-4-methoxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H9IO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-5H,1-2H3
InChI
QYZYEVZKQRWVJF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547276
Melting Point
45-47
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547276
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)