Documenti fondamentali
ENAH93E7489E
Enamine
5-bromo-4-chloro-1,3-dioxaindane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.46
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-chlorobenzo[d][1,3]dioxole
Inchi Code
1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-5-7(6(4)9)11-3-10-5/h1-2H,3H2
InChI
SBNRIUMWIAAIBL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23907019
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23907019
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)