ENAH93E74862
Enamine
tert-butyl 1-amino-3-methoxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-26673197-100MG
CHF 126.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-26673197-100MG
CHF 126.90
Iupac Name
tert-butyl 1-amino-3-methoxy-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-7-5-14(6-8-16)10(15)9-11(14)18-4/h10-11H,5-9,15H2,1-4H3
InChI
GROPMVKRJSPXHA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673197
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)