Documenti fondamentali
ENAH93E747F3
Enamine
3-bromo-2-chloro-N,N-dimethylpyridin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.51
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C7H8BrClN2/c1-11(2)5-3-4-10-7(9)6(5)8/h3-4H,1-2H3
InChI
YUNFIHMSJDUGAW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621600
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621600
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)