Documenti fondamentali
ENAH93E7464B
Enamine
2-(1-aminocyclopropyl)pyrimidine-5-carboxylic acid; trifluoroacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.2
Numero MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroacetic acid--2-(1-aminocyclopropyl)pyrimidine-5-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C8H9N3O2.C2HF3O2/c9-8(1-2-8)7-10-3-5(4-11-7)6(12)13;3-2(4,5)1(6)7/h3-4H,1-2,9H2,(H,12,13);(H,6,7)
InChI
JUTGQVLYNVJGFQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624279
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624279
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)