Documenti fondamentali
ENAH93E74638
Enamine
2-(1-aminocyclobutyl)pyrimidine-5-carboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
SKU del venditore: EN300-26624043-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26624043-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-aminocyclobutyl)pyrimidine-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3O2.ClH/c10-9(2-1-3-9)8-11-4-6(5-12-8)7(13)14;/h4-5H,1-3,10H2,(H,13,14);1H
InChI
ISDHHHVBSIGYSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624043
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624043
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)