Documenti fondamentali
ENAH93E74622
Enamine
5-amino-3-hydroxypentanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.61
Numero MDL:
Iupac Name
5-amino-3-hydroxypentanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c6-2-1-4(7)3-5(8)9;/h4,7H,1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI
PAGAVBSDHJVQNC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651184
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651184
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)