Documenti fondamentali
ENAH93E744E2
Enamine
5-bromo-2-hydroxy-3-iodobenzaldehyde
Scegli un formato
100 MG
CHF 234.80
250 MG
CHF 316.70
500 MG
CHF 472.70
1 G
CHF 593.60
2.5 G
CHF 760.00
5 G
CHF 1’035.60
10 G
CHF 1’588.10
SKU del venditore: EN300-6774757-100MG
CHF 234.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 234.80
250 MG
CHF 316.70
500 MG
CHF 472.70
1 G
CHF 593.60
2.5 G
CHF 760.00
5 G
CHF 1’035.60
10 G
CHF 1’588.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.92
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6774757-100MG
CHF 234.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
80-81
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxy-3-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
InChI
VYKYVFPHGKLLDF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6774757
Melting Point
80-81
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6774757
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)