Documenti fondamentali
ENAH93E74401
Enamine
4-(azetidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
SKU del venditore: EN300-7563206-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 433.70
100 MG
CHF 622.20
250 MG
CHF 869.20
500 MG
CHF 1’341.10
1 G
CHF 1’707.70
2.5 G
CHF 3’302.80
5 G
CHF 4’865.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7563206-50MG
CHF 433.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(azetidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO2.ClH/c12-10(13)8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-9;/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13);1H
InChI
HKVSGOCUHDSQNE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563206
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563206
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)