ENAH93E7421D
Enamine
2-({[3-(difluoromethoxy)phenyl]methyl}amino)propan-1-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-12156438-100MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-12156438-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
2-((3-(difluoromethoxy)benzyl)amino)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H15F2NO2/c1-8(7-15)14-6-9-3-2-4-10(5-9)16-11(12)13/h2-5,8,11,14-15H,6-7H2,1H3
InChI
NHFZHCKGIMKWIM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12156438
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)