Documenti fondamentali
ENAH93E74202
Enamine
methyl 2-ethynyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.12
Numero MDL:
Punto di fusione
92-93
Iupac Name
methyl 2-ethynyloxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H5NO3/c1-3-6-8-5(4-11-6)7(9)10-2/h1,4H,2H3
InChI
LTCGGWPHKYTTOA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19574108
Melting Point
92-93
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19574108
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)