Documenti fondamentali
ENAH93E74133
Enamine
5-(methylsulfanyl)-1,3,4-thiadiazole-2-carbothioamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.3
Numero MDL:
Iupac Name
5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole-2-carbothioamide
Inchi Code
1S/C4H5N3S3/c1-9-4-7-6-3(10-4)2(5)8/h1H3,(H2,5,8)
InChI
VBEXTONMCJLPQL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861232
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861232
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)