Documenti fondamentali
ENAH93E7412D
Enamine
(1-cyclohexyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-2575821-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2575821-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-cyclohexyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c13-8-9-6-11-12(7-9)10-4-2-1-3-5-10/h6-7,10,13H,1-5,8H2
InChI
IBLLNQHWRBVLKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2575821
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2575821
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)