Documenti fondamentali
ENAH93E74104
Enamine
5,5-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
93-94
Iupac Name
5,5-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-12(2)7-3-4-9-8-10(13)5-6-11(9)12/h5-6,8,13H,3-4,7H2,1-2H3
InChI
JKROICWEDYNFMA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8236322
Melting Point
93-94
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8236322
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)