ENAH93E740C3
Enamine
4-(2-methylpentan-2-yl)phenol
About This Item
Punto di fusione
37-38
Iupac Name
4-(2-methylpentan-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C12H18O/c1-4-9-12(2,3)10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8,13H,4,9H2,1-3H3
InChI
OPMIBQSFIUJNAT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24211515
Melting Point
37-38
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24211515
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)