Documenti fondamentali
ENAH93E74088
Enamine
3-(4-aminophenyl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.23
Numero MDL:
Punto di fusione
165-167
Iupac Name
4'-amino[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C12H11NO/c13-11-6-4-9(5-7-11)10-2-1-3-12(14)8-10/h1-8,14H,13H2
InChI
QYWZHZKOIPJCKM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2598561
Melting Point
165-167
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2598561
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)