Documenti fondamentali
ENAH93E7402C
Enamine
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.58
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6ClFO/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3,10H,1H3
InChI
MFRDDJNNRQVJHD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021330
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021330
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)