ENAH93E7400E
Enamine
3-(thiophen-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(thiophen-3-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NOS.ClH/c9-7(4-8-5-7)6-1-2-10-3-6;/h1-3,8-9H,4-5H2;1H
InChI
JFLMLMNCHZEFHU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573024
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573024
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)