Documenti fondamentali
ENAH93E73EF5
Enamine
2-amino-3-(2-fluoropyridin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 423.30
100 MG
CHF 609.20
250 MG
CHF 849.70
500 MG
CHF 1’315.10
1 G
CHF 1’672.60
2.5 G
CHF 3’233.90
5 G
CHF 4’764.00
10 G
CHF 7’041.60
SKU del venditore: EN300-26678833-50MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 423.30
100 MG
CHF 609.20
250 MG
CHF 849.70
500 MG
CHF 1’315.10
1 G
CHF 1’672.60
2.5 G
CHF 3’233.90
5 G
CHF 4’764.00
10 G
CHF 7’041.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26678833-50MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-amino-3-(2-fluoropyridin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11FN2O.ClH/c9-8-6(2-1-3-11-8)4-7(10)5-12;/h1-3,7,12H,4-5,10H2;1H
InChI
RJTCVPGNGVTZSD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678833
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678833
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)