ENAH93E73ED1
Enamine
(1-chloro-2,2-difluorocyclopropyl)methanol
About This Item
Iupac Name
(1-chloro-2,2-difluorocyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C4H5ClF2O/c5-3(2-8)1-4(3,6)7/h8H,1-2H2
InChI
DKIAEIBCVSJSDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678594
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678594
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)