Documenti fondamentali
ENAH93E73EAA
Enamine
(3R)-4,4-dimethylpent-1-yn-3-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.65
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
(R)-4,4-dimethylpent-1-yn-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-5-6(8)7(2,3)4;/h1,6H,8H2,2-4H3;1H/t6-;/m0./s1
InChI
PTXMXRUISKVVCY-RGMNGODLSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667917
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667917
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)