Documenti fondamentali
ENAH908237C3
Enamine
6-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 246.50
250 MG
CHF 333.60
500 MG
CHF 498.70
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 754.80
5 G
CHF 968.00
10 G
CHF 1’550.40
SKU del venditore: EN300-276151-100MG
CHF 246.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 246.50
250 MG
CHF 333.60
500 MG
CHF 498.70
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 754.80
5 G
CHF 968.00
10 G
CHF 1’550.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.71
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-276151-100MG
CHF 246.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
75-77
Iupac Name
6-methoxy-5-indanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO3S/c1-14-9-5-7-3-2-4-8(7)6-10(9)15(11,12)13/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI
SJOLEHYHMOBNIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276151
Melting Point
75-77
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276151
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)