Documenti fondamentali
ENAH908237A8
Enamine
2-methylthiophene-3-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
SKU del venditore: EN300-276114-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-276114-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-3-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO2S2/c1-4-5(2-3-9-4)10(6,7)8/h2-3H,1H3
InChI
HWBABYVLUFFDDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276114
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276114
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)