Documenti fondamentali
ENAH90823766
Enamine
1-methyl-1H,2H,3H,4H,5H-pyrido[3,4-b][1,4]diazepine dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 454.50
100 MG
CHF 652.10
250 MG
CHF 913.40
500 MG
CHF 1’410.00
1 G
CHF 1’794.80
2.5 G
CHF 3’475.70
5 G
CHF 5’122.80
10 G
CHF 7’575.90
SKU del venditore: EN300-7464610-50MG
CHF 454.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 454.50
100 MG
CHF 652.10
250 MG
CHF 913.40
500 MG
CHF 1’410.00
1 G
CHF 1’794.80
2.5 G
CHF 3’475.70
5 G
CHF 5’122.80
10 G
CHF 7’575.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7464610-50MG
CHF 454.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b][1,4]diazepine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.2ClH/c1-12-6-2-4-11-8-7-10-5-3-9(8)12;;/h3,5,7,11H,2,4,6H2,1H3;2*1H
InChI
QITOFBDPJFREMS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464610
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464610
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)