Documenti fondamentali
ENAH90823699
Enamine
2-{[(azetidin-3-yl)methyl]sulfanyl}-4,5-dihydro-1,3-thiazole; trifluoroacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.34
Numero MDL:
Iupac Name
2-((azetidin-3-ylmethyl)thio)-4,5-dihydrothiazole 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H12N2S2.C2HF3O2/c1-2-10-7(9-1)11-5-6-3-8-4-6;3-2(4,5)1(6)7/h6,8H,1-5H2;(H,6,7)
InChI
VSLMDNJIEFONTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540860
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540860
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)