Documenti fondamentali
ENAH908235F5
Enamine
[3-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)cyclobutyl]methanamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.12
Numero MDL:
Iupac Name
(3-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)cyclobutyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c8-5-6-3-7(4-6)11-2-1-9-10-11;;/h1-2,6-7H,3-5,8H2;2*1H
InChI
ZAMKBSDBBREDHF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492233
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492233
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)