Documenti fondamentali
ENAH908235C6
Enamine
3-chloro-1-benzothiophen-6-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.12
Numero MDL:
Iupac Name
3-chlorobenzo[b]thiophen-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6ClNS.ClH/c9-7-4-11-8-3-5(10)1-2-6(7)8;/h1-4H,10H2;1H
InChI
MGQQIYBBAXAFDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494095
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494095
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)