Documenti fondamentali
ENAH90823583
Enamine
3-(trifluoromethoxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.58
Numero MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethoxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3NO.ClH/c6-5(7,8)10-4-1-3(9)2-4;/h3-4H,1-2,9H2;1H
InChI
ZWJHIKVDFOOCFD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537289
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537289
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)