Documenti fondamentali
ENAH90823568
Enamine
1-[5-(methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.67
Numero MDL:
Iupac Name
(5-(methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3OS.ClH/c1-9-3-5-8-7-4(2-6)10-5;/h2-3,6H2,1H3;1H
InChI
XBEKTBQFCHECBV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537047
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537047
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)